Merck
GF18330780
Tantalum
foil, 8mm disks, thickness 0.006mm, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000260, Ta
Seleccione un Tamaño
10 EA
1030,00 €
1030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1030,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
1030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.90%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 183-307-80
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
8 mm × 0.006 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongbin Yu et al.
PloS one, 8(6), e66447-e66447 (2013-06-27)
We report a simple method to fabricate nano-porous tantalum oxide films via anodization with Ta foils as the anode at room temperature. A mixture of ethylene glycol, phosphoric acid, NH4F and H2O was used as the electrolyte where the nano-porous
Observations on the use of tantalum foil in peripheral nerve surgery.
N C NORCROSS et al.
Journal of neurosurgery, 4(1), 69-71 (1947-01-01)
Xianfeng Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(34), 12048-12049 (2009-08-27)
A rutile microstructure with a novel cross-medal morphology was prepared via a hydrothermal method by using a Tantalum foil as both the doping source and the substrate. This rutile cross-medal prefers to grow along an unprecedented preferential orientation of <110>
The use of tantalum foil as a mechanical block for the separation of spinal cord and brain in chick embryos.
V HAMBURGER
The Anatomical record, 94, 355-355 (1946-03-01)
Tantalum foil cuffs in peripheral nerve surgery.
E E CLIFFTON
Surgery, 23(3), 507-514 (1948-03-01)