Documentos clave
GF17783567
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 6mm disks, 0.0125mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE210211
Seleccione un Tamaño
10 EA
872,00 €
872,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
872,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
872,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 177-835-67
tamaño × grosor
6 mm × 0.0125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)