Documentos clave
GF17727004
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 8mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040210
Seleccione un Tamaño
10 EA
940,00 €
940,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
940,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
940,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 177-270-04
tamaño × grosor
8 mm × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)