Documentos clave
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Sinónimos:
NI516011
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 176-413-46
peso
50 g
color
green
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)