Documentos clave
GF17167888
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinónimos:
NI297930
Seleccione un Tamaño
1 EA
984,00 €
984,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
984,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
984,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 171-678-88
Longitud
500 mm
diámetro
10.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)