Documentos clave
GF16118827
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 20mm coil width, 0.4mm thickness, hard
Sinónimos:
CU050280
Seleccione un Tamaño
1 EA
418,00 €
418,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
418,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
418,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
temper (hard)
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 161-188-27
L × An × grosor
5 m × 20 mm × 0.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)