Documentos clave
GF15702454
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
AL230750
Seleccione un Tamaño
1 EA
287,00 €
5 EA
1090,00 €
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
287,00 €
5 EA
1090,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 157-024-54
tamaño
100 × 100 mm
grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)