GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
PB506101
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 149-954-80
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
6 mm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable