GF21603709
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
TA030470
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 216-037-09
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.25 mm