Documentos clave
GF14989258
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
435mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AD057150
Seleccione un Tamaño
1 EA
217,00 €
5 EA
880,00 €
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
217,00 €
5 EA
880,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 149-892-58
L × grosor
435 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
2.1 mm × 1.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)