Documentos clave
GF14526446
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 1.0mm thickness
Sinónimos:
W 180400
Seleccione un Tamaño
1 EA
763,00 €
763,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
763,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
763,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 145-264-46
tamaño × grosor
70 mm × 200 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)