Merck
GF13991979
Tantalum
wire reel, 5m, diameter 0.40mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA005140, Ta
Seleccione un Tamaño
1 EA
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
407,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 139-919-79
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
5 m × 0.40 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Metallosis and elevated serum levels of tantalum following failed revision hip arthroplasty--a case report.
George C Babis et al.
Acta orthopaedica, 85(6), 677-680 (2014-08-21)
Giulio Maccauro et al.
Recent patents on biotechnology, 3(3), 157-165 (2009-06-24)
Tantalum is obtained from the minerals colombite, tantalite and euxenite. It is greyish silver, heavy and very hard. Tantalum does not react with body fluids and is used to make surgical equipment. Tantalum also does not irritate the body and
J Black
Clinical materials, 16(3), 167-173 (1993-12-09)
A detailed literature search was carried out to define the current knowledge about the biological performance of tantalum. The pure metal appears, to a great degree, to be inert both in vivo and in vitro. Both the pure metal and