Merck
GF13690706
Tungsten
wire, 0.356 mm diameter, size 300 mm, purity 99.95%
Sinónimos:
W 005356, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF13690706, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 136-907-06
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
tamaño
300 mm
diámetro
0.356 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)