Documentos clave
GF13417411
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
OX307930
Seleccione un Tamaño
1 EA
186,00 €
5 EA
752,00 €
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
186,00 €
5 EA
752,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
186,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 134-174-11
Longitud
100 mm
Diámetro
25 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)