Documentos clave
GF12879502
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 100mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI137910
Seleccione un Tamaño
5 EA
984,00 €
10 EA
1800,00 €
984,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
984,00 €
10 EA
1800,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
984,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 128-795-02
L × diám.
100 mm × 6.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)