Documentos clave
GF12878321
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 4mm disks, 0.025mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO010250
Seleccione un Tamaño
10 EA
907,00 €
907,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
907,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
907,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 128-783-21
tamaño × grosor
4 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)