Documentos clave
GF12836404
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
AM303100
Seleccione un Tamaño
1 EA
332,00 €
332,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
332,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
332,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 128-364-04
tamaño
300 × 300 mm
grosor
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)