Documentos clave
GF12677047
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
W 076010
Seleccione un Tamaño
1 EA
744,00 €
744,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
744,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
744,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 126-770-47
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)