Documentos clave
GF12639641
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 150 x 150mm, 0.52mm thickness, as rolled
Sinónimos:
MO010380
Seleccione un Tamaño
1 EA
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 126-396-41
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.52 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)