Merck
GF12434150
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 100 m
Sinónimos:
B 005908
Seleccione un Tamaño
1 EA
406,00 €
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
406,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 124-341-50
resistividad
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Longitud
100 m
diámetro
0.080 mm
densidad
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chanita Boonkanon et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 224, 117351-117351 (2019-07-25)
A tapioca starch film doped with curcumin nanoparticles was successfully fabricated and applied as a novel green colorimetric sensor for detection of boron in wastewater. Curcumin nanoparticles (curn, 30-90 nm) extracted from turmeric powder were used as a green probe, while