Documentos clave
GF12387540
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE820250
Seleccione un Tamaño
1 EA
407,00 €
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
407,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
407,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 123-875-40
Longitud
1 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)