Documentos clave
GF12221031
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 150 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
AM307990
Seleccione un Tamaño
1 EA
1370,00 €
1370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 122-210-31
Longitud
1000 mm
Diámetro
150 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)