Documentos clave
GF12217788
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 2 m, thickness 0.08 mm
Sinónimos:
FP313510
Seleccione un Tamaño
1 EA
523,00 €
523,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
523,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
523,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 122-177-88
Longitud
2 m
grosor
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)