Documentos clave
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Sinónimos:
ZN063801
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 117-388-42
tamaño
150 × 150 mm
grosor
20 mm
densidad aparente
0.33 g/cm3
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)