Documentos clave
GF11691468
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinónimos:
FE280290
Seleccione un Tamaño
1 EA
323,00 €
5 EA
1230,00 €
10 EA
2260,00 €
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
323,00 €
5 EA
1230,00 €
10 EA
2260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
323,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 116-914-68
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)