Documentos clave
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Sinónimos:
CU060551
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 116-481-45
tamaño
150 × 150 mm
grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)