Documentos clave
GF11471880
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 30micron
Sinónimos:
FK256011
Seleccione un Tamaño
1 EA
849,00 €
849,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
849,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
849,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder (atomized)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 114-718-80
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)