Documentos clave
GF11289843
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
FP301100
Seleccione un Tamaño
1 EA
254,00 €
5 EA
1020,00 €
10 EA
2600,00 €
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
254,00 €
5 EA
1020,00 €
10 EA
2600,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
254,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 112-898-43
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)