Documentos clave
GF10697362
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, diam. 100 mm, ohms/square >2500
Sinónimos:
ES301900
Seleccione un Tamaño
10 EA
1640,00 €
1640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1640,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1640,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 106-973-62
Diámetro
100 mm
grosor
0.036 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)