Documentos clave
GF10520086
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 2m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE290300
Seleccione un Tamaño
1 EA
717,00 €
717,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
717,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
717,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 105-200-86
L × grosor
2 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)