Documentos clave
GF10275869
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
NI150250
Seleccione un Tamaño
1 EA
1080,00 €
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1080,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 102-758-69
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)