Documentos clave
GF09947885
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinónimos:
MG516100
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 099-478-85
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)