Documentos clave
GF09490473
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 100 mm, L 200 mm, gray
Sinónimos:
EK307980
Seleccione un Tamaño
1 EA
1960,00 €
1960,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1960,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1960,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 094-904-73
Longitud
200 mm
Diámetro
100 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)