Documentos clave
GF08859583
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), sheet, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition pressboard
Sinónimos:
AR313150
Seleccione un Tamaño
1 EA
339,00 €
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
339,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 088-595-83
tamaño
500 × 500 mm
grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)