Documentos clave
GF08858087
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 0.2m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Sinónimos:
AU040250
Seleccione un Tamaño
1 EA
403,00 €
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
403,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
403,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 088-580-87
L × An × grosor
0.2 m × 1 mm × 0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)