Documentos clave
GF08566207
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
200mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CZ057400
Seleccione un Tamaño
1 EA
397,00 €
5 EA
1610,00 €
10 EA
2940,00 €
397,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
397,00 €
5 EA
1610,00 €
10 EA
2940,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
397,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 085-662-07
L × grosor de la pared
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
4.0 mm × 3.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)