Documentos clave
GF08547802
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 8.2mm, L 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinónimos:
FP307068
Seleccione un Tamaño
1 EA
198,00 €
5 EA
803,00 €
10 EA
1470,00 €
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
198,00 €
5 EA
803,00 €
10 EA
1470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
198,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 085-478-02
Longitud
200 mm
pared grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)