Documentos clave
GF08349644
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), sheet, thickness 6 mm, size 260 × 260 mm, black
Sinónimos:
SU313060
Seleccione un Tamaño
1 EA
1070,00 €
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 083-496-44
tamaño
260 × 260 mm
grosor
6 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)