Documentos clave
GF08236133
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness
Sinónimos:
FE260450
Seleccione un Tamaño
1 EA
388,00 €
5 EA
1480,00 €
388,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
388,00 €
5 EA
1480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
388,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 082-361-33
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)