Documentos clave
GF07923719
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 500mm x 5.0mm diameter
Sinónimos:
MO017910
Seleccione un Tamaño
1 EA
419,00 €
419,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
419,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
419,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 079-237-19
L × diám.
500 mm × 5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)