Documentos clave
GF07449992
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 10mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI170275
Seleccione un Tamaño
10 EA
3300,00 €
3300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
3300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 074-499-92
tamaño × grosor
10 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)