Documentos clave
GF07324983
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 8.17mm, L 500 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinónimos:
FP307077
Seleccione un Tamaño
1 EA
314,00 €
5 EA
1270,00 €
10 EA
2330,00 €
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
314,00 €
5 EA
1270,00 €
10 EA
2330,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 073-249-83
Longitud
500 mm
pared grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)