Documentos clave
GF06835125
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 50 mm, black
Sinónimos:
BI307938
Seleccione un Tamaño
1 EA
1240,00 €
1240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1240,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1240,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 068-351-25
Longitud
50 mm
Diámetro
38 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)