Documentos clave
GF06436469
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), bolt, size m5 x 10 mm, head style cross recessed pan head
Sinónimos:
FV30BO50
Seleccione un Tamaño
1 EA
193,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
193,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 064-364-69
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)