Documentos clave
GF06166740
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 21ám, size 500 × 500 mm, monofil diameter 41ám
Sinónimos:
ES308704
Seleccione un Tamaño
1 EA
3760,00 €
5 EA
15.210,00 €
3760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3760,00 €
5 EA
15.210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
3760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 061-667-40
tamaño
500 × 500 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)