Documentos clave
GF05983139
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Sinónimos:
FE087500
Seleccione un Tamaño
1 EA
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 059-831-39
L × grosor de la pared
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)