GF05507186
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.2 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
W 606801
About This Item
Productos recomendados
formulario
spheres
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 055-071-86
diámetro
0.2 mm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable