Documentos clave
GF05083758
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI105825
Seleccione un Tamaño
1 EA
414,00 €
414,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
414,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
414,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 050-837-58
aislamiento grosor
0.003 mm
alambre L × diám.
20 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)