Documentos clave
GF05012086
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117150
Seleccione un Tamaño
1 EA
383,00 €
5 EA
1550,00 €
383,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
383,00 €
5 EA
1550,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
383,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 050-120-86
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)