Documentos clave
GF04956723
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Sinónimos:
AL716010
Seleccione un Tamaño
1 EA
500,00 €
500,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
500,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
500,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 049-567-23
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)